Läs mer
KleenGuard™ A10 Lätt översko med sula
Produktkod. 10033874
Change view
Vikt (engelska):
12.694 lb.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
10033874 12.694 lb. Paket med 200
1 options
Produktkod. 10033874 Leverantör KleenGuard™ Leverantörsnummer 82720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8230.00 SEK
    5271.76 SEK / Paket med 200
    Save 2958.24 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
KleenGuard™ A10 Light Duty Overshoe gjord av SMS antistatiskt material med robust vinylsula och elastisk ovandel för förbättrat skydd.
  • Överdragssko/stövel för engångsbruk konstruerad med hjälp av A50 antistatiskt basplagg med robust sula
  • Andningsbar, icke-absorberande elastisk ovandel plus vinylsula
  • Förbättrar säkerhet och komfort i högriskområden
  • Skyddar mot vattenbaserade stänk, vätskor eller dammpartiklar och ger ett allmänt skydd
  • Idealisk för: att hålla skorna rena och täckta, hjälpa till att minska föroreningar i livsmedelsbearbetning och lätta industriområden, skydda skyddsskor från stänk och spill i tyngre industriområden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Mått (L x B) 41.3 x 22.1 cm
Längd (engelska) 16,3 tum
Längd (metrisk) 41.3 cm
Material Polyblend
Storlek Medium/Large
Sulmaterial Vinyl
Tåmaterial Flerskikts non-woven barriärlaminat
Vikt (engelska) 12.694 lb.
Vikt (metrisk) 5.77 kg
Bredd (metrisk) 22.1 cm
Disponibel Engångsbruk
Vattentät Vattentålig
Produkttyp Lätt överdragssko med sula