Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ A20+ andningsbar partikelskyddsoverall
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Ergonomiskt designad kropp, huva och midja för komfort
- Tumöglor för att förhindra att ärmarna åker upp
- Trippelsydda invändiga sömmar för att motstå allmänt slitage och tygfläckar
- Silikonfri och antistatisk belagd för arbete i kritiska områden som målning eller känsliga ytor
- Yttre nötningsbeständigt lager för hållbarhet, speciellt när du kryper eller gnuggar mot föremål som väggar etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Overaller för allmänna ändamål |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS Tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Förslutningstyp | Blixtlås fram |
| Visa mer |