Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ A20+ andningsbar partikelskyddsoverall
Produktkod. 13484556
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 13484556
Brand: KleenGuard™ 95160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att skydda mot partiklar, fibrer och lätta sprayer. Andningsbara partikelskyddsoveraller är tillverkade av lättvikts SMS tyg för att hjälpa kroppen att bibehålla termisk komfort.
  • Ergonomiskt designad kropp, huva och midja för komfort
  • Tumöglor för att förhindra att ärmarna åker upp
  • Trippelsydda invändiga sömmar för att motstå allmänt slitage och tygfläckar
  • Silikonfri och antistatisk belagd för arbete i kritiska områden som målning eller känsliga ytor
  • Yttre nötningsbeständigt lager för hållbarhet, speciellt när du kryper eller gnuggar mot föremål som väggar etc.
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material SMS Tyg
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram
Sömtyp Sydd
Sterilitet Sterila
Tillbaka stil Töjbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 1073-2:2002, EN1149-1, CE-märkning, Typ 5, Typ 6
Latexfri Ja
För användning med (applikation) Allmänt underhåll, kontraktsstädning, konstruktionsverktyg