Läs mer
KleenGuard™ G40 latexbelagda bomullshandskar
Produktkod. 11883490
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11883490 X-large 12 par
11730674 Liten 12 par
11863490 Intermediär 12 par
11873490 Betydande 12 par
11740674 2X-large 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Produktkod. 11883490 Leverantör KleenGuard™ Leverantörsnummer 97273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 SEK
    297.35 SEK / 12 par
    Save 103.65 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 15-02-2027
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Denna produkt innehåller naturgummilatex, en komponent som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare. Använd endast enligt anvisningarna och i enlighet med tillverkarens instruktioner och varningar. Se din institutions policy angående användning av dessa produkter.
Handskar ger en hög nivå av hållbarhet på arbetsplatsen med en polybomullslatexbeläggningsprocess för att ge lägre latexproteiner. KleenGuard™ G40 latexbelagda bomullshandskar idealiska för murverk, allmänt underhåll och lagertransporter.
  • Handskar ger hållbarhet på den industriella arbetsplatsen
  • Polybomullslatexbeläggningsprocess ger lägre latexproteiner
  • Skrynklig latexstruktur förbättrar greppförmågan
  • Andningsbar bomullsrygg ökar komforten
  • Idealisk för murverk, konstruktion och allmänt underhåll
  • Dedikerade höger- och vänsterhandskar för en åtsittande, säker passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Skrynklig latex
Färg Grå
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Hand Specifik
Material Polybomull
Produkttyp Sömlösa stickade handskar
Storlek X-large
Stil Fullhand-handhandske
För användning med (applikation) Murverk, allmänt underhåll och konstruktion
Färg på handskemanschett Svart
Handske manschettstil Sticka
Serie G40
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 25.5 cm