Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ G40 latexbelagda bomullshandskar
Storlek:
Small
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Gloves provide durability in the industrial workplace
- Poly-cotton latex coating process yields lower latex proteins
- Crinkle latex texture enhances grip capabilities
- Breathable cotton back increases comfort
- Ideal for masonry, construction, and general maintenance
- Dedicated right and left gloves for a snug, secure fit
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Crinkled Latex |
| Färg | Gray |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Hand | Specific |
| Material | Polycotton |
| Produkttyp | Seamless Knit Gloves |
| Storlek | Small |
| Stil | Full-hand Mitt |
| För användning med (applikation) | Masonry, General Maintenance, and Construction |
| Färg på handskemanschett | Black |
| Visa mer |