Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ Nemesis™ Glasögon
Beskrivning
KleenGuard™ Nemesis™ Safety Eyewears snygga utseende och hållbara, lätta konstruktion är bara några av anledningarna till att miljontals människor bär dem för skydd både på jobbet och hemma.
Nemesis™ Skyddsglasögon har polykarbonatlinser som ger 99,9 % UVA/UVB/UVC-skydd för att förhindra ögonskador som grå starr, näthinneskador och andra tillstånd som kan orsaka tillfällig synförlust. Den omslutande ramen har en baskurva på 8 som utökar utbudet av perifert skydd, samt mjuka skalmar för komfort.
De Nemesis™ skyddsglasögon har ett patenterat nässtycke utformat för att vara extremt flexibelt, för att leda bort svett från ögonen och för att förhindra glidning nerför näsan– allt för långvarig komfort.
Varje par KleenGuard™ Nemesis™ skyddsglasögon kommer med en nacksnöre för att säkra dem, så att glasögonen är redo att skydda med ett ögonblicks varsel. Skyddsglasögonen är tillverkade för att överensstämma med ANSI/ISEA Z87.1+-standarden för personligt ögonskydd.
Både män och kvinnor kommer att tycka att dessa snygga glasögon är bekväma och funktionella för konstruktion, tillverkning, skjutbana/skjutbana och en mängd andra industrier.
- Idealisk för inomhusbruk
- Har en sportig, flexibel och lätt design som dina anställda gärna bär; de har en stilig, sportig look och känsla
- Möter ANSI Z87.1+ standarder för personligt ögonskydd
- Polykarbonatlinser ger 99,9 % UVA/UVB/UVC
- Patenterad FLEX-DRY designad för att vara extremt flexibel, för att leda bort svett från ögonen och för att förhindra att den glider ner i näsan– allt för långvarig komfort
Uppfyllande
Uppfyll ANSI/ISEA Z87.1+ standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller ANSI/ISEA Z87.1+ standarder. |
| Linsbeläggning | UV-behandlad, Anti-dimma |
| Beskrivning | Rensa FogGard Plus |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Ram färg | Svart |
| Inkluderar | Nacksnöre |
| Material | Plast |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Plast |
| Visa mer |