Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ Nemesis™ Skyddsglasögon
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12641406
Ram färg:
Svart
Linsfärg:
Skugga 3
Linsbeläggning:
Slagtålig, UV-behandlad
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 12641406
Brand: KleenGuard™ 25692
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
KleenGuard™ Nemesis™ Skyddsglasögon har en hållbar lättviktskonstruktion för skydd på jobbet och hemma.
  • Sportig, flexibel, lätt design
  • Valfri Anti-Fog-beläggning förhindrar imma; idealisk för fuktiga miljöer och temperaturvariationer
  • Möter ANSI Z87.1+ standarder för personligt ögonskydd
  • Polykarbonatlinser ger 99,9 % UVA/UVB/UVC-skydd
  • Patenterad FLEX-DRY™ Nosstycket är utformat för att vara flexibelt, för att leda bort svett från ögonen och för att förhindra att det glider ner genom näsan
  • Återvinningsbar via The RightCycle Programmera
  • Objektivalternativ inkluderar:
    • Rökfärgade linser med yttre blå spegelfinishbeläggning är idealiska för utomhusbruk där solljus kan orsaka ansträngda ögon och trötthet
    • Kopparblå skärmlinser har en ljusbrun nyans och är designade för att filtrera bort blått ljus för ökad skärpa och djupuppfattning; idealisk för förhållanden med svagt ljus
    • Bronslinser ger visuell definition med ökad kontrast och förbättrade konturer i de flesta ljusförhållanden
    • Amber/gula linser blockerar blått ljus, vilket gör att miljön ser ljusare ut; idealisk för förhållanden med svagt ljus och inomhusbruk
    • IRUV Shade 3-linser skyddar mot infraröd (IR) och ultraviolett strålning (UVA/UVB) under uppgifter som lättskärning och hårdlödning
    • IRUV Shade 5-linser skyddar mot infraröd (IR) och ultraviolett strålning (UVA/UVB) under uppgifter som medelskärande lödning
    • Bruna polariserade linser är effektiva för att filtrera spritt blått ljus för att förbättra djupuppfattning och kontrast; idealisk för utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN166:2001 1F för säkerhet, EN166:2001 nivå F för slagtålighet och EN166:2001 klass 1 för optisk klarhet.
Linstyp IR/UV 3.0
Linsbeläggning Slagtålig, UV-behandlad
Linsfärg Skugga 3
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Skyddar ögonen från gnistor, stänk och mindre skräp när du arbetar i svetsning eller relaterade områden, vilket ökar efterlevnaden genom tilltalande styling
Ram färg Svart
nr per ärende 12 par/Cs.
Antal per förpackning 12 Pk.
Tempel stil Mjuk beröring
Vikt (metrisk) 0.324 kg
Material Plast
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Wrap-around