Beskrivning
Klenow Fragment, exo-, är det stora fragmentet av DNA-polymeras I. Den visar 5'→ 3'-polymerasaktivitet, men saknar 3'-→ 5' och 5'→ 3' exonukleasaktiviteter av DNA-polymeras I. Den 3'→ 5' exonukleasaktivitet av enzymet elimineras genom mutationer i 3'→ 5'-exonukleas aktiv sit.
Höjdpunkter
- Saknar 3'→ 5' exonukleasaktivitet
- Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. Cy3-, Cy5-, fluorescein-, rhodamin-, aminoallyl-, biotinmärkta nukleotider)
- Aktiv i restriktionsenzym-, PCR- och RT-buffertar
Användningsområden
- Slumpmässigt grundad DNA-märkning
- Märkning genom att fylla i 5'-överhäng av dsDNA
- Strandförskjutningsförstärkning (SDA)
- DNA-sekvensering med Sanger-metoden
Notera
Klenow Fragment, exo- rekommenderas inte för DNA-trubbningsreaktioner före DNA-ligering eftersom det ofta lägger till en eller flera extra nukleotider till 3'-änden av trubbiga DNA-substrat på ett icke-mallriktat sätt
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μ l |
| Polymeras | DNA-polymeras I |
| Kompatibel buffert | Restriktionsenzym, PCR, RT-buffert |
| Kvantitet | 300 enheter |
| Produkttyp | Klenow-fragment |