Läs mer
Thermo Scientific™ Klenow Fragment (10 U/μ L)
Produktkod. 10130800 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 500 enheter
300 enheter
Koncentration:
10 U/μ L
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
300 enheter
Produktkod. 10130800
Brand: Thermo Scientific™ EP0051
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Klenow-fragmentet är det stora fragmentet av DNA-polymeras som uppvisar 5'→ 3' polymeras, 3'→ 5' exonukleas (korrekturläsning) aktiviteter, men saknar 5'→ 3' exonukleasaktivitet.
Thermo Scientific Klenow Fragment är det stora fragmentet av DNA-polymeras I. Den visar 5'→ 3' polymerasaktivitet och 3'→ 5' exonukleas (korrekturläsning) aktivitet, men saknar 5'→ 3' exonukleasaktivitet av DNA-polymeras I.
Höjdpunkter
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. Cy3-, Cy5-, aminoallyl-, biotin-, digoxigenin- och fluorescensmärkta nukleotider)
  • Aktiv i restriktionsenzym-, PCR-, RT- och T4 DNA- ligasbuffertar
Användningsområden
  • DNA-trubbning genom utfyllnad 3'-överhäng
  • Slumpmässigt grundad DNA-märkning
  • Märkning genom att fylla i 5'-överhäng av dsDNA
  • DNA-sekvensering med Sanger-metoden
  • Platsspecifik mutagenes av DNA med syntetiska oligonukleotider
  • Andra strängsyntes av cDNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Polymeras DNA-polymeras I
Kvantitet 300 enheter
Produkttyp Klenow-fragment