Läs mer
Ecolab™ Klercide™ 70/30 denaturerad etanol blandad med WFI
Produktkod. 15316078
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15316078 1 l Paket med 6
1 options
Produktkod. 15316078 Leverantör Ecolab™ Leverantörsnummer 3078360
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För användning i effektiv desinfektionsprocedur. Ecolab™ Klercide™ 70/30 denaturerad etanol blandad med WFI steriliseras med gammastrålning.
  • Finns som antingen 70/30 isopropylalkohol (IPA) eller denaturerad etanol blandat med vatten för injektion (WFI) eller avjoniserat vatten
  • Finns även som 60 % isopropylalkohol eller propan-1-ol och denaturerad etanol, båda blandade med WFI
  • Använd pharma-kvalitet alkohol i blandning
  • Renrumsbehandlad, 0,2 mikron filtrerad och slutsteriliserad med gammastrålning
  • Finns som spraysystem försedd med SteriShield Delivery System , som säkerställer att innehållets sterilitet bevaras under hela användningen, aerosoler, en strömaerosol eller i 5L behållare med lock
  • Tillgänglig med komplett stödjande dokumentation
Specifikationer
Produkttyp Alkohol
Filtrerade Filtrerade
För användning med (applikation) Desinfektionsprocedur
Volym (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Klercide 70/30 Denatured Ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2-methylpropan-2-ol