Läs mer
Ecolab™ Klercide™ 70/30 denaturerad etanol blandat med WFI
Produktkod. 15396068
Change view
Volym (metrisk):
5 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15396068 5 l Paket med 4
1 options
Produktkod. 15396068 Leverantör Ecolab™ Leverantörsnummer 3078340
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
70 % denaturerad etanol blandad med vatten för injektion (WFI) med en endotoxinnivå som garanterat är lägre än 0,25 EU/ml
  • Alkoholblandningen filtreras 0,2 mikron och fylls sedan och förpackas i tre påsar i ett renrum av klass C innan den slutsteriliseras med gammastrålning.
Specifikationer
Kvantitet 4 Pk.
Volym (metrisk) 5 l