Läs mer
Ecolab™ Klercide™ Sporicidalt aktivt klor Enhetsdoskoncentrat
Produktkod. 15630311
Change view
Volym (metrisk):
170 g
Produktkod. Volym (metrisk)
15630311 170 g
1 options
Produktkod. 15630311 Leverantör Ecolab™ Leverantörsnummer 3082590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De aktiva klortabletterna förpackas i dubbelpåsar i ett renrum av klass C innan de slutsteriliseras med gammastrålning
  • Ett sterilt högeffektivt rotationssporicidkoncentrat, som ska spädas 1 balja på 10 liter, för stora ytor.
Specifikationer
Kvantitet 12 st
Volym (metrisk) 170 g