Läs mer
Ecolab™ Klercide Sporicidalt aktivt klor
Produktkod. 15352428
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15352428 1 l Paket med 6
1 options
Produktkod. 15352428 Leverantör Ecolab™ Leverantörsnummer 3078930
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Designad för att kontrollera alla typer av mikrobiell kontaminering i renrum. Ecolab™ Klercide Sporicidal Active Chloring är en effektiv biocid baserad på aktivt klor, tillgänglig i en bruksklar sprayflaska.
  • Steril genom gammastrålning
  • EN 1276 bakteriedödande; EN 1650 Svampdödande medel (jäst); EN 13697 Baktericid och svampdödande
  • Renrum bearbetat
  • Unikt Sterishield Delivery System säkerställer att innehållets sterilitet bevaras under hela användningen.
  • Tillgänglig med komplett stödjande dokumentation
Specifikationer
Produkttyp Biocid
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Certifikat och efterlevnad bakteriedödande EN 1276; Svampdödande EN 1650; bakteriedödande och svampdödande EN 12397; Sporicidal EN 13704; Virusdödande EN 14476
Behållartyp Sprayflaska
Beskrivning Klercide sporicidalt aktivt klor; Sporicidalt aktivt klor
För användning med (applikation) Baktericid, fungicid, sporicid, virusdödande medel
Volym (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Klercide Sporicidal Active Chlorine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hypochlorite