Läs mer
Klever Klever Excel Smal skärning
Produktkod. 17758987
Change view
Färg:
Blått
Gult
Orange
Rött
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17758987 Blått
17768987 Orange
17778987 Rött
17788987 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17758987 Leverantör Klever Leverantörsnummer KCJ420B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 SEK
    2359.95 SEK / Paket med 50
    Save 425.05 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Infällt blad av Klever Excel Narrow Cut minskar skärskador och skadat gods.
  • Kapar lådor, bandning, film, tejp och tusentals fler applikationer.
  • Handtag med flera lägen; två lägen för kontroll och räckvidd.
  • Finns i både smala och breda huvuden med slitstarkt, högkvalitativt kolstålblad.
  • Innovativ plastbanddelare.
  • Avancerade plastpolymerer.
  • Högsta säkerhetsnivå.
  • Disponibel.
Specifikationer
Produkttyp Klever Excel Smal Cutter
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått