missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KLF16 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18019565 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18019565 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18019565 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB1001049

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

KLF16 Polyclonal specifically detects KLF16 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen KLF16
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.3 - 1 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Formulering Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_114124
Gene Alias basic transcription element binding protein 4, Basic transcription element-binding protein 4, BTEB4Transcription factor NSLP2, dopamine receptor regulating factor, DRRF, Krueppel-like factor 16, Kruppel-like factor 16, Novel Sp1-like zinc finger transcription factor 2, NSLP2BTE-binding protein 4, Transcription factor BTEB4
Gensymboler KLF16
Värd art Goat
Immunogen Peptide with sequence C-PAPSPAPSPAPAGL corresponding to C-Terminus according to NP_114124.1.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83855
Testspecificitet Cross reacts with Human. Expected from sequence similarity: Mouse, Rat and Dog.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.