missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
KLH Antibody (3B1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-44049
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
KLH Monoclonal specifically detects KLH in All Species samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Specifikationer
| KLH | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:2000-1:10000, ELISA 1:20000-1:100000, Immunohistochemistry 1:1000-1:5000 | |
| keyhole limpet hemocyanin (KLH) | |
| KLH Antibody (3B1) was produced in mouse by repeated immunizations with KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) followed by hybridoma development. | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgM |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| 3B1 | |
| Unconjugated | |
| 0.1 M Tris Chloride, 0.5 M Sodium Chloride, pH 8.0 with 0.1% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| All species | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering