Läs mer
Abnova™ KLHL7 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T03)
Produktkod. 16108576
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16108576 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 16108576 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer H00055975T03.100uL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Human overexpression lysate
Specifikationer
Celllinje 293T
För användning med (applikation) Western Blot
Beskrivning KLHL7 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Genaccessionsnr. NM_001031710
Molekylvikt (g/mol) Theoretical M.W. 66kDa
Plasmid pCMV-KLHL7 full-length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KLHL7 antibody (Mfr. No. H00055975-B01P) by Western Blot.
Kvantitet 100 μL
Förvaringsbuffert 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Värd art Human
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100UL KLHL7 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol