missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Klotho beta Antibody (1025C) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB58891J
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Klotho beta Monoclonal antibody specifically detects Klotho beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Specifikationer
| Klotho beta | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| 152831 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| 1025C | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| beta-klotho, betaKlotho, BKL, klotho beta, klotho beta like, klotho beta-like protein, MGC142213 | |
| Mouse myeloma cell line, NS0-derived recombinant human Klotho beta with a C-terminal 10 His tag., Phe53-Leu997, Accession # Q86Z14 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering