Läs mer
KM11060, MedChemExpress
Beskrivning
KM11060 is a corrector of the F508 deletion (F508del)-cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) trafficking defect. KM11060 can be used for the research of F508del-CFTR processing defect and development of cystic fibrosis therapeutics.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KM11060 |
| CAS | 774549-97-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H17Cl2N3O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (118.39 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(N1CCN(C2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)CC1)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.33 |
| Formel vikt | 422.33 |
| Visa mer |