Läs mer
KML-29, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KML29 |
| CAS | 1380424-42-9 |
| Molekylformel | C24 H21 F6 N O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-[Bis(1,3-benzodioxol-5-yl)hydroxymethyl]-1-piperidinecarboxylic Acid 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl Ester, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-(Bis(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)(hydroxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, KML29 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21F6NO7/c25-23(26,27)20(24(28,29)30)38-21(32)31-7-5-13(6-8-31)22(33,14-1-3-16-18(9-14)36-11-34-16)15-2-4-17-19(10-15)37-12-35-17/h1-4,9-10,13,20,33H,5-8,11-12H2 |
| LEDER | OC(C1CCN(CC1)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c2ccc3OCOc3c2)c4ccc5OCOc5c4 |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-[bis(1,3-benzodioxol-5-yl)-hydroxymethyl]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 549.42 |
| Formel vikt | 549.1222 |