Läs mer
IKA™ KMO 3 Basic magnetomrörare
Produktkod. 15719394 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15719394 5 l Varje
1 options
Produktkod. 15719394 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020004631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9225.00 SEK
    8184.36 SEK / Paket med 1
    Save 1040.64 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En liten men kraftfull magnetomrörare utan värmefunktion.
  • Unik design med glasyta
  • Strålande, klar vit display
  • Upplyst, platt omrörarplatta
  • Knapp för nyckellås
  • Omvänd rotation
  • Integrerad USB gränssnitt (kontroll via labworldsoft och användning av Firmware Update Tool)
  • Infälld gänga för stödstång
  • Skyddsklass IP42
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Hastighet 10 till 1500 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Glas
Kapacitet 5 l
Visa LED
Spänning 100 till 240 V
Wattal 0.8 W
Mått (L x B x H) 227 x 153 x 62.5 mm
Toppplattans längd (metrisk) 140 mm
Toppplattans bredd (metrisk) 120 mm
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp UK-stil
Controllertyp Tryckknapp