Läs mer
KN-62
Produktkod. 15464819
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464819 1 mg 1mg
15474819 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62444.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hämmar potent och specifikt kalcium/calmodulinkinas II
Det används som en potent och selektiv hämmare av CaMKII. KN-62 har visat potent och selektiv hämning av Ca2+/calmodulin-beroende proteinkinas II (CaMKII; Ki=0,9 μM) som får celler att stanna i S-fasen. I HEK-293-celler som uttrycker typ III adenylylcyklas (III-AC), blockerade 10 μM KN-62 CaMKII-fosforylering av III-AC och hämmade hormonstimulerade Ca2+-svängningar. Dessutom är KN-62 en potent icke-kompetitiv antagonist vid P2X7-receptorn (IC50 = 15 nM).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en potent och selektiv hämmare av CaMKII. KN-62 har visat potent och selektiv hämning av Ca2+/kalmodulinberoende proteinkinas II (CaMKII; Ki=0,9μ M) som får celler att stanna i S-fasen. I HEK-293-celler som uttrycker typ III adenylylcyklas (III-AC), 10μ M av KN-62 blockerade CaMKII-fosforylering av III-AC och hämmade hormonstimulerade Ca2+-oscillationer. Dessutom är KN-62 en potent icke-kompetitiv antagonist vid P2X7-receptorn (IC50 = 15 nM).
Löslighet
Löslig i 45 % (vikt/volym) vattenbaserad 2-hydroxipropyl-β -cyklodextrin (0,93 mg/ml), metanol (10 mg/ml), DMSO (12 mg/ml), kloroform (20 mg/ml), etanol (∼ 1 mg/ml), 1:2 DMF:PBS (pH 7,2) (∼ 0,3 mg/ml) och DMF& DMSO (∼ 30 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127191-97-3
Molekylformel C38H35N5O6S2
Molekylvikt (g/mol) 721.85
MDL-nummer MFCD00083180
InChI-nyckel RJVLFQBBRSMWHX-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-4-2-n-methylisoquinoline-5-sulfonamido-3-oxo-3-4-phenylpiperazin-1-yl propyl phenyl isoquinoline-5-sulfonate, unii-63hm46xpow, chembl28324, 63hm46xpow, 1-n,o-bis 5-isoquinolinesulfonyl-n-methyl-l-tyrosyl-4-phenylpiperazine, s-5-isoquinolinesulfonic acid 4-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl ester, 4-2s-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl isoquinolinesulfonic acid ester, 4-2s-2-n-methylisoquinoline-5-sulfonamido-3-oxo-3-4-phenylpiperazin-1-yl propyl phenyl isoquinoline-5-sulfonate, 5-isoquinolinesulfonic acid, 4-2s-2-5-isoquinolinylsulfonyl methylamino-3-oxo-3-4-phenyl-1-piperazinyl propyl phenyl ester
PubChem CID 5312126
IUPAC-namn [4-[(2S)-2-[isokinolin-5-ylsulfonyl(metyl)amino]-3-oxo-3-(4-fenylpiperazin-1-yl)propyl]fenyl]isokinolin-5-sulfonat
LEDER CN(C(CC1=CC=C(OS(=O)(=O)C2=C3C=CN=CC3=CC=C2)C=C1)C(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1)S(=O)(=O)C1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KN-62
Smältpunkt 65°C to 67°C
Färg Gult
Linjär formel NH2(CH2)10NH2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation Soluble in 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (0.93mg/ml),methanol (10mg/ml),DMSO (12mg/ml),chloroform (20mg/ml),ethanol (∽1mg/ml),1:2 DMF:PBS (pH 7.2) (∽0.3mg/ml),and DMF & DMSO (∽30mg/ml).
Formel vikt 721.84
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.