Läs mer
KN-62
Beskrivning
Det används som en potent och selektiv hämmare av CaMKII. KN-62 har visat potent och selektiv hämning av Ca2+/calmodulin-beroende proteinkinas II (CaMKII; Ki=0,9 μM) som får celler att stanna i S-fasen. I HEK-293-celler som uttrycker typ III adenylylcyklas (III-AC), blockerade 10 μM KN-62 CaMKII-fosforylering av III-AC och hämmade hormonstimulerade Ca2+-svängningar. Dessutom är KN-62 en potent icke-kompetitiv antagonist vid P2X7-receptorn (IC50 = 15 nM).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används som en potent och selektiv hämmare av CaMKII. KN-62 har visat potent och selektiv hämning av Ca2+/kalmodulinberoende proteinkinas II (CaMKII; Ki=0,9μ M) som får celler att stanna i S-fasen. I HEK-293-celler som uttrycker typ III adenylylcyklas (III-AC), 10μ M av KN-62 blockerade CaMKII-fosforylering av III-AC och hämmade hormonstimulerade Ca2+-oscillationer. Dessutom är KN-62 en potent icke-kompetitiv antagonist vid P2X7-receptorn (IC50 = 15 nM).
Löslighet
Löslig i 45 % (vikt/volym) vattenbaserad 2-hydroxipropyl-β -cyklodextrin (0,93 mg/ml), metanol (10 mg/ml), DMSO (12 mg/ml), kloroform (20 mg/ml), etanol (∼ 1 mg/ml), 1:2 DMF:PBS (pH 7,2) (∼ 0,3 mg/ml) och DMF& DMSO (∼ 30 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KN-62 |
| Smältpunkt | 65°C to 67°C |
| Färg | Gult |
| Linjär formel | NH2(CH2)10NH2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | Soluble in 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (0.93mg/ml),methanol (10mg/ml),DMSO (12mg/ml),chloroform (20mg/ml),ethanol (∽1mg/ml),1:2 DMF:PBS (pH 7.2) (∽0.3mg/ml),and DMF & DMSO (∽30mg/ml). |
| Formel vikt | 721.84 |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.