Läs mer
Tocris Bioscience™ KN-62
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001223
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30001223 1 mg
1 options
Produktkod. 30001223 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1277/1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Non-competitive P2X7 antagonist
Selective, cell-permeable inhibitor of CaM kinase II (IC50 = 0.9 μM). Binds directly to the calmodulin binding site of the enzyme. Potent non-competitive antagonist at the P2X7 receptor (IC50 = 15 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KN-62
CAS 127191-97-3
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C38H35N5O6S2
Formel vikt 721.84
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 721.85