missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KN-92 phosphate, MedChemExpress

Produktkod. 16450246
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450246 2 mg
16432687 50 mg
16409167 5 mg
16406598 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16450246 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15517A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress KN-92 phosphate is an inactive derivative of KN-93, without CaM kinase inhibitory activity. KN-92 phosphate is intended to be used as a control compound in studies designed to elucidate the antagonist activities of KN-93. KN-93 is a cell-permeable, reversible and competitive CaMKII inhibitor.

KN-92 phosphate is an inactive derivative of KN-93, without CaM kinase inhibitory activity. KN-92 phosphate is intended to be used as a control compound in studies designed to elucidate the antagonist activities of KN-93. KN-93 is a cell-permeable, reversible and competitive CaMKII inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material KN-92 phosphate
CAS 1135280-28-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28ClN2O7PS
Kvantitet 2 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (180.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC=CC=C2CN(C/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)C)=O.O=P(O)(O)O
Molekylvikt (g/mol) 554.98
Formel vikt 554.98
Procent renhet 99.35%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.