Läs mer
KN-93, MedChemExpress
Beskrivning
KN-93 is a cell-permeable, reversible and competitive inhibitor calmodulin-dependent kinase type II (CaMKII) with a Ki of 370 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KN-93 |
| CAS | 139298-40-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H29ClN2O4S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (99.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(N(C2=CC=CC=C2CN(C/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCO)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 501.04 |
| Formel vikt | 501.04 |
| Visa mer |