Läs mer
KNF Neuberger LIQUIPORT™ NF100 och NF1.100 membranvätskepump
Modell:
NF1.100TT.18RC
Beskrivning
Flödeshastighet på 0,2 till 1,3 L/min.
Pumpar är självsugande, underhållsfria och kommer att fungera torra på obestämd tid utan skador. Välj den bästa pumpen baserat på önskad flödeshastighet, maximalt utloppstryck och de fuktade materialen.
- Premium korrosionsbeständighet
- Manuell flödeskontroll på frontpanelen
- Tryckgränsskydd
- Inga metall våta delar som korroderar
- Pålitligt stänksäkert hölje
- Modeller erbjuds med antingen PP, PVDF eller PTFE pumphuvudmaterial beroende på vätskan som överförs
- Alla modeller har PTFE-membran och FFPM-ventiler
NF100 har ett maxtryck på 1 bar och NF1.100 har ett maxtryck på 4 bar.
- Tre överväganden för alla applikationer med flytande membran:
- Pumpens inlopp bör inte vara lägre än nivån av vätska som överförs
- Ett inloppsfilter krävs om media innehåller partiklar eller fibrer som är större än 50 mikron
- Pulseringen varierar mellan specifika pumpmodeller
Beställningsinfo
For 100/230 V, 50/60 Hz.
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 100/230 V 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 99 x 177 x 130 mm (3,9 x 7,0 x 5,1 tum) |
| Material | PVDF huvud |
| Modell | NF1.100TT.18RC |
| Flödeshastighet | 0,2 till 1,3 l/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pumptyp | Membranvakuumpump |
| Kapslingsklassificering | IP65 |
| Användningsområden | Farmakologi |
| Maximalt tryck | 4 bar |
| Visa mer |