Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Kniv
Produktkod. 10528301
Change view
Längd (metrisk):
185 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10528301 185 mm
1 options
Produktkod. 10528301 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 5210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00 SEK
    412.96 SEK / Paket med 1
    Save 36.04 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Beställningsinfo
LengthMetric
Specifikationer
Produkttyp Kniv
Typ av handtag Plast
Längd (metrisk) kniv 60 mm
Längd (metrisk) 185 mm