Läs mer
Epredia™ Knivhållare för standard knivhållare ER för mikrotomer med lång slaglängd Epredia™ Microm
Produktkod. 12053119 Handla allt Epredia Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Epredia Microm Långslagsmikrotomer (HM 355S, HM 340E, HM 325)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12053119 Epredia Microm Långslagsmikrotomer (HM 355S, HM 340E, HM 325) Varje
1 options
Produktkod. 12053119 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 705820
Beräknad leverans: 30-03-2027
Specifikationer
Beskrivning Standard solid knivhållare N
För användning med (utrustning) Epredia Microm Långslagsmikrotomer (HM 355S, HM 340E, HM 325)
Inkluderar Integrerat bladskydd och justering av frigångsvinkel; Avtagbar spak för inställning av skärvinkel