Läs mer
Retsch™ Knivkvarn GRINDOMIX GM 200
Produktkod. 15702799 Handla allt Retsch Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Storleksminskning, homogenisering och blandning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
15702799 Storleksminskning, homogenisering och blandning Varje
1 options
Produktkod. 15702799 Leverantör Retsch™ Leverantörsnummer 202540002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Retsch™ knivkvarn GRINDOMIX GM 200 är det idealiska instrumentet för att mala och homogenisera livsmedel och foder.
  • Effektiv storleksminskning av upp till 700 ml fodermängd tack vare en kraftfull motor på 1 000 W
  • För- och finmalning i en kvarn: skärverkan i vanligt läge, malning genom stöt i omvänt läge, förslipning i intervalläge
  • Perfekt anpassning till användningskrav genom variabel hastighet från 2 000 till 10 000 min-1 med ett inkrement på 500 min-1
  • Boost-funktion med hastighet på 14 000 min-1
  • 8 SOP och 4 sekvenser kan lagras
  • Pekskärm med tillgång till MyRETSCH webbportal med produkt- och användningsrelaterad information
  • Valfria gravitationslock eller volymreducerande lock för automatisk minskning av malkammarens volym
  • Malningsburk i plast, rostfritt stål och glas finns
  • Alla delar som kommer i kontakt med provmaterialet är autoklaverbara
  • Med två vassa, robusta blad och en kraftfull motor på 1 000 är den idealisk för homogenisering av ämnen med hög vatten-, olje- eller fetthalt samt för att mala torra, mjuka och medelhårda produkter
  • Materialmatningsstorlek: 40 mm
  • Fial finhet: < 300μ m
Specifikationer
Mått (L x B x H) 392 x 350 x 270 mm
Elektriska krav 100/120 V, 50/60 Hz
För användning med (applikation) Storleksminskning, homogenisering och blandning
Inkluderar 1 L malbehållare av autoklaverbar plast, standardlock och kniv av rostfritt stål
Hastighet 2 000 till 10 000 min. -1 (14 000 min. -1 Boost)