Läs mer
Retsch Knivkvarn GRINDOMIX GM 200
Produktkod. 15792789 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
700 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15792789 700 ml Varje
1 options
Produktkod. 15792789 Leverantör Retsch Leverantörsnummer 20.254.0001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Retsch™ knivkvarn GRINDOMIX GM 200 är idealisk för att mala och homogenisera livsmedel och foder och kan bearbeta volymer upp till 0,7 L snabbt och reproducerbart.
  • Använder två vassa, robusta blandare och en kraftfull motor på 1 000 W.
  • Idealisk för homogenisering av ämnen med hög vatten-, olje- eller fetthalt samt för malning av torra, mjuka och medelhårda produkter.
  • Ett brett urval av lock och behållare möjliggör anpassning av kvarnen till individuella användningskrav.
  • Uppfyller och överträffar alla särskilda laboratorie- och analyskrav och är en professionell produkt som är överlägsen alla kommersiella hushållsblandare.
  • Effektiv storleksminskning med upp till 700 ml fodermängd.
  • För- och finmalning i en kvarn: skärverkan i vanligt läge, malning genom stöt i omvänt läge, förslipning i intervalläge.
  • Perfekt anpassning till användningskrav genom variabel hastighet från 2 000 till 10 000 min -1 med ett inkrement på 500 min -1
  • Boost-funktion med hastighet på 14 000 min -1
  • Lagringskapacitet för 8 SOP och 4 sekvenser.
  • Pekskärm med tillgång till MyRETSCH webbportal med produkt- och användningsrelaterad information.
  • Valfria gravitationslock eller volymreducerande lock för automatisk minskning av malkammarens volym.
  • Malningsburk i plast, rostfritt stål och glas finns.
  • Alla delar som kommer i kontakt med provmaterialet är autoklaverbara
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 700 ml
Certifikat och efterlevnad EEC
Mått (L x B x H) 392 x 350 x 275 mm (stängd)
Slipningstid 1 sek. till 3 min.
Material Rostfritt stål, titanblad
Partikelstorlek Material: 40 mm, slutlig finhet:< 300μ m
Hastighet 2 000 till 10 000 min. -1 (14 000 min. -1 Boost)
Watt 1000 W
Vikt (metrisk) 10 kg