Läs mer
KNK437, MedChemExpress
Beskrivning
KNK437 is a HSP inhibitor, and inhibits the induction of HSP105, HSP70, and HSP40.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KNK437 |
| CAS | 218924-25-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H11NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Heat Shock Protein Inhibitor I |
| Löslighetsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (127.43 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=CN1C(/C(CC1)=C/C2=CC=C(OCO3)C3=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.23 |
| Visa mer |