Läs mer
BRAND™ Knopp Lock
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
215 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Knopp ovanpå locket
- Tillverkad av glas
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 270 mm |
| Produkttyp | Lock |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (utrustning) | Torkskåp |
| Inkluderar | Knopp |
| Diameter (metrisk) Inre | 200 mm |