Beskrivning
- Knopp ovanpå locket
- Tillverkad av glas
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 215 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (utrustning) | Torkskåp |
| Inkluderar | Knopp |
| Diameter (metrisk) Inre | 150 mm |
| Produkttyp | Torklocket |