Läs mer
BRAND™ Knopp Lock
Produktkod. p-7164788 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
215 mm
270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10599151
Brand: BRAND™ 65631
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Knopplock designat för användning med en mängd olika exsickatorer.
  • Knopp ovanpå locket
  • Tillverkad av glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 215 mm
Produkttyp Lock
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (utrustning) Torkskåp
Inkluderar Knopp
Diameter (metrisk) Inre 150 mm