Läs mer
Sartorius Knoppvikt
Handla allt Sartorius Produkter
Vikt (metrisk):
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
500 g
5 kg
20 kg
Klassificering:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M2
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Individuella E2 vikter från 1 g till 50 kg
- Individuella F1 vikter från 1 g till 50 kg
- Individuella F2 vikter från 1 g till 50 kg
- Individuella M2 vikter från 1 g till 10 kg
- M Vikt Material: Finsvarvad mässing
- M Vikt förpackning: Upp till 20 g i plastfodral; från 50 g till 2 kg, i ett plastlaminerat fodral; från 5 kg till 10 kg, i trälåda
- E och F vikt material: Specialstål, högpolerat, ej magnetiserbart, mycket korrosionsbeständigt
- E- och F-viktsförpackning: Från 1 g upp till 20 g i plastfodral, från 50 g upp till 500 g i träfodral, från 1 kg och uppåt medföljer dessutom handskar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kalibreringsmassa |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS Certifikat |
| Vikt (engelska) | 0,07 oz. |
| Klassificering | OIML F1 |
| Material | Aluminium, Nickel Silver, Rostfritt stål |
| Vikt (metrisk) | 2 g |
| Densitet | 8,0 g/cm 3 |