Läs mer
Descrizione
- Individuella E2 vikter från 1 g till 50 kg
- Individuella F1 vikter från 1 g till 50 kg
- Individuella F2 vikter från 1 g till 50 kg
- Individuella M2 vikter från 1 g till 10 kg
- M Vikt Material: Finsvarvad mässing
- M Vikt förpackning: Upp till 20 g i plastfodral; från 50 g till 2 kg, i ett plastlaminerat fodral; från 5 kg till 10 kg, i trälåda
- E och F vikt material: Specialstål, högpolerat, ej magnetiserbart, mycket korrosionsbeständigt
- E- och F-viktsförpackning: Från 1 g upp till 20 g i plastfodral, från 50 g upp till 500 g i träfodral, från 1 kg och uppåt medföljer dessutom handskar
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Kalibreringsmassa |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS Certifikat |
| Vikt (engelska) | 0,18 oz. |
| Klassificering | OIML M2 |
| Material | Mässing |
| Vikt (metrisk) | 5 g |
| Densitet | 8 400 kg/m 3 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?