Läs mer
Gibco™ KnockOut™ DMEM/F-12
Produktkod. 12613663 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12613663 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 12613663 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12660012
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
KnockOut™ DMEM/F-12
Medium med låg osmolalitet utan L-glutamin eller HEPES-buffert optimerat för tillväxt av mänskliga embryonala och inducerade pluripotenta stamceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Stamceller (embryonala), stamceller (iPS - Induced Pluripotent Stem)
Form Vätska
Produkttyp KnockOut DMEM/F-12
Med tillsatser Fenolrött
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES
Tillverkningskvalitet cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820 och ISO 13485
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring Förvara vid 2° till 8 °C och skydda mot ljus.