Läs mer
Beschreibung
KnockOut D-MEM är ett basalt medium optimerat för tillväxt av odifferentierade embryonala och inducerade pluripotenta stamceller. Osmolariteten är optimerad för att approximera den hos musembryonalvävnad. Den är särskilt utformad för att förbättra morfologin hos ES-celler. Osmolaliteten hos KnockOut D-MEM har minskats för att bättre efterlikna den naturliga miljön i embryonal vävnad. När de används tillsammans minskar KnockOutD-MEM signifikant KnockOut SR ES-celldifferentiering jämfört med ES Cell Qualified FBS och traditionell D-MEM.
KnockOut D-MEM innehåller inget L-glutamin.
KnockOut™ D-MEM är ett basalt medium optimerat för tillväxt av odifferentierade embryonala och inducerade pluripotenta stamceller (1). Osmolariteten är optimerad för att närma sig den hos mus embryonal vävnad.
Innehåller inget L-glutamin.
Spezifikation
Spezifikation
| Celltyp | Stamceller (embryonala), stamceller (iPS - Induced Pluripotent Stem) |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | KnockOut DMEM |
| Med tillsatser | Högt glukos, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Tillverkningskvalitet | cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820 och ISO 13485 |
| Produktlinje | KnockOut |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8°C) och skyddas mot ljus. |