Läs mer
Ko 143, MedChemExpress
Produktkod. 16489466
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489466 50 mg
16422778 10 mg
16415517 5 mg
16494226 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16489466 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Ko 143 is a potent and selective ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2/BCRP) inhibitor. Ko 143 displays >200-fold selectivity over P-gp and MRP-1 transporters.
Ko 143 is a potent and selective ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2/BCRP) inhibitor. Ko 143 displays >200-fold selectivity over P-gp and MRP-1 transporters.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ko 143
CAS 461054-93-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H35N3O5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (212.96 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N2[C@]([H])(C3=C(C[C@]2(C(N[C@H]1CCC(OC(C)(C)C)=O)=O)[H])C4=CC=C(OC)C=C4N3)CC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 469.57
Formel vikt 469.57
Procent renhet 98.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death