Läs mer
Tocris Bioscience™ Ko 143
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18004752
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18004752 1 mg
30001334 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18004752 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3241/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 SEK
    1887.90 SEK / 1mg
    Save 112.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent and selective BCRP inhibitor
Potent and selective breast cancer resistance protein multidrug transporter (BCRP) inhibitor (EC90 = 26 nM). Displays > 200-fold selectivity over P-gp and MRP-1 transporters. Increases intracellular drug accumulation and reverses BCRP-mediated multidrug resistance. Inhibits ABCB1 and ABCC1 at higher concentrations. Rapidly metabolized in rat plasma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 461054-93-3
Molekylformel C26H35N3O5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ko 143
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 469.57
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 469.58