Learn More
Tocris Bioscience™ Ko 143
GREENER_CHOICE
Product Code. 30001334
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30001334 10 mg
18004752 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Product Code. 30001334 Supplier Tocris Bioscience™ Supplier No. 3241/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4440.00 SEK
    4200.00 SEK / 10mg
    Save 240.00 SEK
    5% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Add to basket
Add to basket
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent and selective BCRP inhibitor
Potent and selective breast cancer resistance protein multidrug transporter (BCRP) inhibitor (EC90 = 26 nM). Displays > 200-fold selectivity over P-gp and MRP-1 transporters. Increases intracellular drug accumulation and reverses BCRP-mediated multidrug resistance. Inhibits ABCB1 and ABCC1 at higher concentrations. Rapidly metabolized in rat plasma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 461054-93-3
Molekylformel C26H35N3O5
Specifications
Kemiskt namn eller material Ko 143
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 469.57
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 469.58