Läs mer
KO-947, MedChemExpress
Beskrivning
KO-947 is a potent and selective inhibitor of ERK1/2 kinases with potential utility in MAPK pathway dysregulated tumors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KO-947 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1695533-89-1 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H17N5O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (175.86 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NC2=CC(NN=C3C4=CC=NC=C4)=C3C=C2CN1CC5=CC=CC=C5 |
| Visa mer |