Läs mer
Kobe0065, MedChemExpress
Beskrivning
Kobe0065 is a novel and effective inhibitor of Ras-Raf interaction, competitively inhibiting the binding of H-Ras·GTP to c-Raf-1 RBD with a Ki value of 46±13 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kobe0065 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 436133-68-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11ClF3N5O4S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 42.5 mg/mL (94.49 mM) |
| LEDER | FC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(NNC(NC2=CC=C(C)C(Cl)=C2)=S)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F |
| Visa mer |