Läs mer
Kobe2602, MedChemExpress
Beskrivning
Kobe2602 is a Ras-Raf interaction inhibitor. Kobe2602 inhibits the binding of H-Ras·GTP to c-Raf-1 RBD with a Ki of 149 μM. Kobe2602 has antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kobe2602 |
| CAS | 454453-49-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H9F4N5O4S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.3 mg/mL (34.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | FC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(NNC(NC2=CC=C(F)C=C2)=S)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.31 |
| Formel vikt | 419.31 |
| Visa mer |