Description
Includes
Kolv, 47,5 g; vikter, 50 och 100g
- Precisionsbearbetad och robust konstruerad för att säkerställa lång livslängd i användningsområden i både laboratorium och på fältet
- Fullt penetrationsområde på 0 till 62 mm med 1/10 mm underavdelningar (0 till 620 penetrationsskala)
- Rymmer koner och nålar för att utföra alla ASTM-tester på smörjfetter, asfalter, petroleumvaxer och petrolatum
- Kompakt design möjliggör enkel transport
- Huvudenheten justeras för exakt placering av spetsen av nålen eller konen på provets yta
- Stabil bas i gjutjärn ger utmärkt stöd och har ett inbyggt vattenpass och nivåskruvar för att säkerställa korrekt inriktning av penetrometern under testning
- Lx Bx H: 15x 15x 46 cm (6x 6x 18 tum)
Specifications
Specifications
| Inkluderar | Kolv, vikter |
| Vikt (engelska) | 12 lb. |
| Vikt (metrisk) | 5.4 kg |