Läs mer
Cole-Parmer™ Koehler™ Penetrometer Precision Cone
Produktkod. 11776089 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material:
Mässing/rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11776089 Mässing/rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 11776089 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5986090
Beräknad leverans: 14-01-2027
Använd dessa koner penetrometrar. Koehler™ Penetrometer Precision Cones har mässingskonstruktion med spetsar i rostfritt stål.
  • För användning med Koehler Penetrometrar
  • 102,5 g
  • Överensstämmer med ATSM D217 OCH D937 NFT 60132
Specifikationer
Produkttyp Penetrometer precisionskon
Certifikat och efterlevnad ATSM D217 OCH D937 NFT 60132
Material Mässing/rostfritt stål