Läs mer
Wagner Munz™ Kofler varmbänk
Produktkod. 10557411
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10557411 230 V Varje
1 options
Produktkod. 10557411 Leverantör Wagner Munz™ Leverantörsnummer 50400
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestäm egenskaperna hos en mängd olika ämnen med denna Kofler-varmbänk. Wagner Munz™ Kofler varmbänkar möjliggör snabb identifiering av organiska ämnen och har en linjär justering av temperaturskalan.
  • Kofler varmbänk
  • Innehåller: 8 standardämnen, en låda med sju icke-certifierade standardrör och en uppsättning kalibreringsämnen
  • Olika egenskaper kan observeras samtidigt
  • CE-märkning
Specifikationer
Produkttyp Kofler varmbänk
Spänning 230 V
Wattal 100 W
Noggrannhet ±1 °C
Djup (metriskt) 10 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 100 W
För användning med (applikation) Bestämma ett ämnes renhet
Höjd (metrisk) 14 cm
Inkluderar Inkluderar 8 standardämnen med en låda med sju icke-certifierade standardrör, en uppsättning med kalibreringsämnen
Längd (metrisk) 43 cm
Temperaturområde (metriskt) 49 °C till 260 °C
Vikt (metrisk) 2.5 kg
Frekvens 50/60 Hz