Läs mer
Koflo 316 rostfritt stål In-Line Rörblandare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
20,8 mm
26,7 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ger 100 % blandad effekt.
- Material av industriell kvalitet säkerställer lång livslängd.
- Hållbarhet under krävande förhållanden.
- Installera dessa blandare direkt i din processlinje för att uppnå en 100—% blandad uteffekt. Blandningselement svetsas inuti röret.
- Alla blandare har gängade ändar.
- Välj PVC, 316 rostfritt stål, PVDF eller PFA.
- De klara PVC-blandarna är idealiska för en visuell kontroll av dina blandningsprocesser.
- Modeller med löstagbara element finns tillgängliga på begäran.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 0,8 tum. |
| Diameter (metrisk) | 20,8 mm |
| Längd (engelska) | 13 tum |
| Längd (metrisk) | 330 mm |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Typ | Rörblandare |
| För användning med (applikation) | Blandning |