Läs mer
Koflo 316 rostfritt stål In-Line Rörblandare
Produktkod. 11724119 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
20,8 mm
26,7 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11724119 26,7 mm Varje
11714119 20,8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11724119 Leverantör Koflo Leverantörsnummer 0466916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4330.00 SEK
    3969.04 SEK / Paket med 1
    Save 360.96 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Blanda vätskor när du pumpar dem genom en rörledning med detta 316 rostfria stål In-Line Rörblandare.
  • Ger 100 % blandad effekt.
  • Material av industriell kvalitet säkerställer lång livslängd.
  • Hållbarhet under krävande förhållanden.
  • Installera dessa blandare direkt i din processlinje för att uppnå en 100—% blandad uteffekt. Blandningselement svetsas inuti röret.
  • Alla blandare har gängade ändar.
  • Välj PVC, 316 rostfritt stål, PVDF eller PFA.
  • De klara PVC-blandarna är idealiska för en visuell kontroll av dina blandningsprocesser.
  • Modeller med löstagbara element finns tillgängliga på begäran.
Specifikationer
Diameter (engelska) 1,1 tum
Diameter (metrisk) 26,7 mm
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 229 mm
Material Rostfritt stål (316)
Typ Rörblandare
För användning med (applikation) Blandning